Whole Normal Kidney Tissue Lysate (Adult Normal)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB820-59231
NOVUNB820-59231EA 0 EUR InStock
NOVUNB820-59231
Whole Normal Kidney Tissue Lysate (Adult Normal)
Cellules
Whole normal kidney tissue lysate (adult normal).
  • Source: Human
Tested applications: Western blot, Immunoprecipitation. Tested reactivity: Human.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité