Anti-BECN1 Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB910-95610
NOVUNB910-95610EA 976 EUR InStock
NOVUNB910-95610
Anti-BECN1 Antibody
Anticorps
Beclin 1 Antibody Pack. Tested Applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat.
Type:
Antigen: BECN1
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: 0
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité