Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-N OLLAS Vector Antibody

Fournisseur: Novus Biologicals
NBA1-07083
NOVUNBA1-07083EA 419 EUR InStock
NOVUNBA1-07083
Anti-N OLLAS Vector Antibody
Anticorps
N OLLAS Vector. Tested Applications: Western Blot.

  • Buffer: 5 mM Tris pH 8.0
  • Specificity: pCMV-N OLLAS Vector for the intracellular expression of N-terminally OLLAS-tagged protein.
  • Tested applications: Western Blot

Application Notes: Using the N-OLLAS vector the protein will be expressed in the cytoplasm. We recommend inserting your protein of interest into the vector in frame using the Hind III and Not I restriction sites shown on the vector map above. Bacterial selection can be performed using Kanamycin, while Neomycin resistance can be used for screening mammalian transfectants.

Type:
Antigen: N OLLAS Vector
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité