Human Recombinant Superoxide Dismutase 1 (from E. coli)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBC1-18544
NOVUNBC1-18544EA 654 EUR InStock
NOVUNBC1-18544
Human Recombinant Superoxide Dismutase 1 (from E. coli)
Enzymes
The Recombinant Human SOD1/Cu-Zn SOD Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human SOD1/Cu-Zn SOD Protein has been validated for the following applications: Functional, SDS-Page, Bioactivity.
  • Entrez Gene ID: 6647
Tested Applications: ELISA, SDS-Page. Tested Reactivity: Human.
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µG NOVUNBC1-18544
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité