Anti-VIP mouse monoclonal antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-05163
NOVUNBP1-05163EA 756 EUR InStock
NOVUNBP1-05163
Anti-VIP mouse monoclonal antibody
Anticorps
The VIP Antibody (2) - BSA Free from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to VIP. This antibody reacts with human, rat, porcine, bovine. The VIP Antibody (2) - BSA Free has been validated for the following applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Type: Primary
Antigen: VIP
Clonality: Monoclonal
Clone: 2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Rat, Porcine, Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité