Anti-DIO3 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-05767B
NOVUNBP1-05767BEA 722 EUR InStock
NOVUNBP1-05767B
Anti-DIO3 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DIO3 (deiodinase, iodothyronine, type III)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité