Anti-IAPP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-06579
NOVUNBP1-06579EA 615 EUR InStock
NOVUNBP1-06579
Anti-IAPP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal Amylin Antibody. Tested Applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat.
Type: Primary
Antigen: IAPP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité