Anti-KDM6B Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-06640C
NOVUNBP1-06640CEA 754 EUR InStock
NOVUNBP1-06640C
Anti-KDM6B Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KDM6B (lysine (K)-specific demethylase 6B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité