Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DYKDDDDK Tag Rat Monoclonal Antibody [clone: L5]

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-06712
NOVUNBP1-06712EA 732 EUR InStock
NOVUNBP1-06712
Anti-DYKDDDDK Tag Rat Monoclonal Antibody [clone: L5]
Anticorps
The DYKDDDDK Epitope Tag Antibody (L5) from Novus Biologicals is a rat monoclonal antibody to DYKDDDDK Epitope Tag. This antibody reacts with human, drosophila, guinea pig, non-species specific. The DYKDDDDK Epitope Tag Antibody (L5) has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen.

There are 2 scientific publications using this antibody.

Type: Primary
Antigen: DYKDDDDK
Clonality: Monoclonal
Clone: L5
Conjugation: Unconjugated
Epitope: DDDDK
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Drosophila, Guinea Pig, Non-species specific

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité