Anti-Oval Cell Marker Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: MIC1-1C3]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-18961APC
NOVUNBP1-18961APCEA 751 EUR InStock
NOVUNBP1-18961APC
Anti-Oval Cell Marker Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: MIC1-1C3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Oval Cell Marker
Clonality: monoclonal
Clone: MIC1-1C3
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité