Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Oval Cell Marker Rat Monoclonal Antibody (Peridinin Chlorophyll) [clone: OC2-2A6]

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-18967PCP
NOVUNBP1-18967PCPEA 668 EUR InStock
NOVUNBP1-18967PCP
Anti-Oval Cell Marker Rat Monoclonal Antibody (Peridinin Chlorophyll) [clone: OC2-2A6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Oval Cell Marker
Clonality: monoclonal
Clone: OC2-2A6
Conjugation: Peridinin Chlorophyll
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité