Anti-Oval Cell Marker Rat Monoclonal Antibody (DyLight® 680) [clone: OC2-3C7]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-18970FR
NOVUNBP1-18970FREA 668 EUR InStock
NOVUNBP1-18970FR
Anti-Oval Cell Marker Rat Monoclonal Antibody (DyLight® 680) [clone: OC2-3C7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Oval Cell Marker
Clonality: monoclonal
Clone: OC2-3C7
Conjugation: DyLight® 680
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité