Anti-Oval Cell Marker Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: OC2-6E10]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-18981B
NOVUNBP1-18981BEA 668 EUR InStock
NOVUNBP1-18981B
Anti-Oval Cell Marker Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: OC2-6E10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Oval Cell Marker
Clonality: monoclonal
Clone: OC2-6E10
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité