Anti-TCF7L2 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-19083V
NOVUNBP1-19083VEA 656 EUR InStock
NOVUNBP1-19083V
Anti-TCF7L2 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TCF7L2 (transcription factor 7-like 2 (T-cell specific, HMG-box))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité