Anti-Palladin Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 680) [clone: 1E6]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-25959FR
NOVUNBP1-25959FREA 709 EUR InStock
NOVUNBP1-25959FR
Anti-Palladin Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 680) [clone: 1E6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Palladin
Clonality: monoclonal
Clone: 1000000
Conjugation: DyLight® 680
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Chicken, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité