Anti-Del-1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-28632R
NOVUNBP1-28632REA 722 EUR InStock
NOVUNBP1-28632R
Anti-Del-1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Del-1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité