Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PROX1 mouse monoclonal antibody

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-30045
NOVUNBP1-30045EA 611 EUR InStock
NOVUNBP1-30045
Anti-PROX1 mouse monoclonal antibody
Anticorps
The Prox1 Antibody (5G10) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to Prox1. This antibody reacts with human, mouse, rat, chicken, feline (negative). The Prox1 Antibody (5G10) has been validated for the following applications: Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry Whole-Mount, CyTOF-ready.

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:1000

Type: Primary
Antigen: Prox1
Clonality: Monoclonal
Clone: 5G10
Conjugation: Unconjugated
Epitope: The homeoProspero domain of Prox1
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Chicken, Feline (Negative)

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité