Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-collagen I alpha 1 rabbit polyclonal antibody

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-30054
NOVUNBP1-30054EA 731 EUR InStock
NOVUNBP1-30054
Anti-collagen I alpha 1 rabbit polyclonal antibody
Anticorps
The Collagen I alpha 1 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to Collagen I alpha 1. This antibody reacts with human, mouse, rat, sheep. The Collagen I alpha 1 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:100

Type: Primary
Antigen: Collagen I alpha 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité