Anti-HIST4H4 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: 5E10-D8]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-30091R
NOVUNBP1-30091REA 679 EUR InStock
NOVUNBP1-30091R
Anti-HIST4H4 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: 5E10-D8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HIST4H4 (histone cluster 4, H4)
Clonality: monoclonal
Clone: 5E10-D8
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité