Human recombinant enolase 1 (from E. coli)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-30262
NOVUNBP1-30262EA 532 EUR InStock
NOVUNBP1-30262
Human recombinant enolase 1 (from E. coli)
Enzymes
The Recombinant Human Enolase 1 Protein from Novus Biologicals is derived from E. coli. The Recombinant Human Enolase 1 Protein has been validated for the following applications: Functional, SDS-Page, Bioactivity.
  • Entrez Gene ID: 2023
Tested Applications: ELISA, SDS-Page. Tested Reactivity: Human.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité