Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIF-PH2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 366G/76/3] (Biotin)

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-30328B
NOVUNBP1-30328BEA 668 EUR InStock
NOVUNBP1-30328B
Anti-HIF-PH2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 366G/76/3] (Biotin)
Anticorps
Mouse Monoclonal HIF Prolyl Hydroxylase 2 Antibody (366G/76/3) [Biotin]. Tested Applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Human.

Type: Primary
Antigen: HIF-PH2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité