Anti-HIF-PH3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: EG188e/d5] (DyLight® 650)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-30440C
NOVUNBP1-30440CEA 715 EUR InStock
NOVUNBP1-30440C
Anti-HIF-PH3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: EG188e/d5] (DyLight® 650)
Anticorps
Mouse Monoclonal HIF Prolyl Hydroxylase 3 Antibody (EG188e/d5) [DyLight 650]. Tested Applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Primate.
Type: Primary
Antigen: HIF-PH3
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité