Anti-EGLN3 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: EG188e/d5]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-30440F
NOVUNBP1-30440FEA 715 EUR InStock
NOVUNBP1-30440F
Anti-EGLN3 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: EG188e/d5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EGLN3 (egl-9 family hypoxia-inducible factor 3)
Clonality: monoclonal
Clone: EG188e/d5
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité