Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIF-PH3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: EG188e/d5] (DyLight® 488)

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-30440G
NOVUNBP1-30440GEA 715 EUR InStock
NOVUNBP1-30440G
Anti-HIF-PH3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: EG188e/d5] (DyLight® 488)
Anticorps
Mouse Monoclonal HIF Prolyl Hydroxylase 3 Antibody (EG188e/d5) [DyLight 488]. Tested Applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Primate.

Type: Primary
Antigen: HIF-PH3
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité