Anti-DUSP10 rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-31001
NOVUNBP1-31001EA 663 EUR InStock
NOVUNBP1-31001
Anti-DUSP10 rabbit polyclonal antibody
Anticorps
The DUSP10 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to DUSP10. This antibody reacts with human. The DUSP10 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Type: Primary
Antigen: DUSP10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité