Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SULF2 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: 2B4]

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-36727R
NOVUNBP1-36727REA 679 EUR InStock
NOVUNBP1-36727R
Anti-SULF2 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: 2B4]
Anticorps
The Sulfatase-2 / SULF2 Antibody (2B4) [DyLight 550] from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to Sulfatase-2 / SULF2. This antibody reacts with human, mouse. The Sulfatase-2 / SULF2 Antibody (2B4) [DyLight 550] has been validated for the following applications: Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:250 - 1:500

Type: Primary
Antigen: SULF2
Clonality: Monoclonal
Clone: 2B4
Conjugation: DyLight 550
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité