Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Adenosine A2a R Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7F6-G5-A2]

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-39474
NOVUNBP1-39474EA 736 EUR InStock
NOVUNBP1-39474
Anti-Adenosine A2a R Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7F6-G5-A2]
Anticorps
The Adenosine A2a R Antibody (7F6-G5-A2) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to Adenosine A2a R. This antibody reacts with human, mouse, rat, porcine, canine, guinea pig, rabbit. The Adenosine A2a R Antibody (7F6-G5-A2) has been validated for the following applications: Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Flow (Intracellular), CyTOF-ready.

CyTOF to ready

Type: Primary
Antigen: Adenosine A2a R
Clonality: Monoclonal
Clone: 7F6-G5-A2
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Epitope mapped to SQPLPGER in the third intracellular loop (PMID 9822147).
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Porcine, Canine, Guinea Pig, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité