HepG2 Whole Cell Cell Lysate (Adult Tumor)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-42569
NOVUNBP1-42569EA 296 EUR InStock
NOVUNBP1-42569
HepG2 Whole Cell Cell Lysate (Adult Tumor)
Cellules
HepG2 Whole Cell Cell Lysate (Adult Tumor).
  • Source: Human
Tested Applications: Western Blot, Immunoprecipitation. Tested Reactivity: Human.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité