Anti-RCAN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-46852B
NOVUNBP1-46852BEA 709 EUR InStock
NOVUNBP1-46852B
Anti-RCAN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
The RCAN1 Antibody [Biotin] from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to RCAN1. This antibody reacts with human, mouse. The RCAN1 Antibody [Biotin] has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:1000
Type: Primary
Antigen: RCAN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité