Anti-HIF1A Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: exon 12]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-47180R
NOVUNBP1-47180REA 668 EUR InStock
NOVUNBP1-47180R
Anti-HIF1A Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: exon 12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HIF1A (hypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor))
Clonality: polyclonal
Clone: exon 12
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité