Anti-N Cadherin Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 13A9]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-48309F
NOVUNBP1-48309FEA 722 EUR InStock
NOVUNBP1-48309F
Anti-N Cadherin Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 13A9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: N Cadherin
Clonality: monoclonal
Clone: 13A9
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité