Anti-ALIX rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-49701
NOVUNBP1-49701EA 742 EUR InStock
NOVUNBP1-49701
Anti-ALIX rabbit polyclonal antibody
Anticorps
The Alix Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to Alix. This antibody reacts with human. The Alix Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation.
Type: Primary
Antigen: Alix
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité