Anti-CD46 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M177]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-51131
NOVUNBP1-51131EA 603 EUR InStock
NOVUNBP1-51131
Anti-CD46 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M177]
Anticorps
The CD46 Antibody (M177) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to CD46. This antibody reacts with human. The CD46 Antibody (M177) has been validated for the following applications: Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Functional, Immunoassay.
Type: Primary
Antigen: CD46
Clonality: Monoclonal
Clone: M177
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité