Anti-NGFR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F1C2]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-51590
NOVUNBP1-51590EA 554 EUR InStock
NOVUNBP1-51590
Anti-NGFR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F1C2]
Anticorps
Mouse Monoclonal NGF Receptor Antibody (2F1C2). Tested Applications: Western Blot, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence. Tested Reactivity: Human.
Type: Primary
Antigen: NGF Receptor
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité