Anti-PTH1R Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-51640
NOVUNBP1-51640EA 595 EUR InStock
NOVUNBP1-51640
Anti-PTH1R Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Mouse Monoclonal Parathyroid Hormone Receptor 1 Antibody (4D2). Tested Applications: Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Human.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:200 - 1:1000
Type: Primary
Antigen: Parathyroid Hormone Receptor 1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité