Anti-ATF5 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-51908
NOVUNBP1-51908EA 598 EUR InStock
NOVUNBP1-51908
Anti-ATF5 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
The ATF5 Antibody from Novus Biologicals is a goat polyclonal antibody to ATF5. This antibody reacts with human. The ATF5 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Peptide ELISA.
Peptide
Type: Primary
Antigen: ATF5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: EVYKARSQRTRSC
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité