Anti-STK33 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-54156R
NOVUNBP1-54156REA 668 EUR InStock
NOVUNBP1-54156R
Anti-STK33 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550)
Anticorps
The STK33 Antibody [DyLight 550] from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to STK33. This antibody reacts with human, mouse. The STK33 Antibody [DyLight 550] has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:200
Type: Primary
Antigen: STK33
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight 550
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité