Anti-TEK Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-69753H
NOVUNBP1-69753HEA 743 EUR InStock
NOVUNBP1-69753H
Anti-TEK Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TEK (TEK tyrosine kinase, endothelial)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité