Anti-LAMTOR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-71687
NOVUNBP1-71687EA 471 EUR InStock
NOVUNBP1-71687
Anti-LAMTOR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The ROBLD3 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to ROBLD3. This antibody reacts with human, mouse. The ROBLD3 Antibody has been validated for the following applications: Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:100-1:200
Type: Primary
Antigen: ROBLD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité