Anti-DGAT2 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-71701V
NOVUNBP1-71701VEA 668 EUR InStock
NOVUNBP1-71701V
Anti-DGAT2 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DGAT2 (diacylglycerol O-acyltransferase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité