Anti-TP53INP2 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-71704G
NOVUNBP1-71704GEA 656 EUR InStock
NOVUNBP1-71704G
Anti-TP53INP2 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TP53INP2 (tumor protein p53 inducible nuclear protein 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité