Anti-F2R Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: N2-11]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-71770B
NOVUNBP1-71770BEA 722 EUR InStock
NOVUNBP1-71770B
Anti-F2R Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: N2-11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: F2R (coagulation factor II (thrombin) receptor)
Clonality: monoclonal
Clone: N2-11
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité