Anti-F2R Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 405) [clone: N2-11]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-71770V
NOVUNBP1-71770VEA 722 EUR InStock
NOVUNBP1-71770V
Anti-F2R Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 405) [clone: N2-11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: F2R (coagulation factor II (thrombin) receptor)
Clonality: monoclonal
Clone: N2-11
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité