Anti-IL17 Rat Monoclonal Antibody [clone: TC11-18H10]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-72027
NOVUNBP1-72027EA 715 EUR InStock
NOVUNBP1-72027
Anti-IL17 Rat Monoclonal Antibody [clone: TC11-18H10]
Anticorps
Rat Monoclonal IL17 Antibody. Tested Applications: Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Sandwich ELISA. Tested Reactivity: Mouse.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: IL17
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité