Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RIPK3/RIP3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-77299
NOVUNBP1-77299EA 826 EUR InStock
NOVUNBP1-77299
Anti-RIPK3/RIP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The RIPK3 / RIP3 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to RIPK3 / RIP3. This antibody reacts with human, mouse, rat. The RIPK3 / RIP3 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 5 µg/ml

Type: Primary
Antigen: RIPK3/RIP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité