Anti-HSPA13 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-77455C
NOVUNBP1-77455CEA 656 EUR InStock
NOVUNBP1-77455C
Anti-HSPA13 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSPA13 (heat shock protein 70kDa family, member 13)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité