Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFAIP3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 59A426]

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-77533
NOVUNBP1-77533EA 690 EUR InStock
NOVUNBP1-77533
Anti-TNFAIP3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 59A426]
Anticorps
The A20 / TNFAIP3 Antibody (59A426) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to A20 / TNFAIP3. This antibody reacts with human, mouse, rat. The A20 / TNFAIP3 Antibody (59A426) has been validated for the following applications: Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.

Simple Western , CyTOF-ready

Type: Primary
Antigen: A20/TNFAIP3
Clonality: Monoclonal
Clone: 59A426
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité