Anti-GLI1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-78259B
NOVUNBP1-78259BEA 710 EUR InStock
NOVUNBP1-78259B
Anti-GLI1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GLI1 (GLI family zinc finger 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité