Anti-KDM2A Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-78305B
NOVUNBP1-78305BEA 656 EUR InStock
NOVUNBP1-78305B
Anti-KDM2A Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KDM2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité