Anti-GSAP Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-78376G
NOVUNBP1-78376GEA 514 EUR InStock
NOVUNBP1-78376G
Anti-GSAP Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GSAP (gamma-secretase activating protein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité